3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22291-1G OR22291-250MG
APOSOR22291-1GEA 484 EUR
APOSOR22291-1G APOSOR22291-250MG
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole 95%
3,6-Dichloro-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₅H₁₁Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00218276
CAS nummer: 65679-71-2