4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxobut-1-ene, 1-Methyl-3-(3-oxobut-1-en-1-yl)-1H-indole
OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 281 EUR
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Formule: C₁₃H₁₃NO
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00218450
CAS nummer: 169057-08-3