3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2246-100MG OR2246-1G
APOSOR2246-100MGEA 70.1 EUR
APOSOR2246-100MG APOSOR2246-1G
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998720
CAS nummer: 1170905-43-7