4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22661-1G OR22661-250MG
APOSOR22661-1GEA 219 EUR
APOSOR22661-1G APOSOR22661-250MG
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Formule: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659692
CAS nummer: 1049754-99-5