1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole
OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 55.5 EUR
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Kookpunt: 155…165 °C
Smeltpunt: 49…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464042
CAS nummer: 305346-88-7