Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22825-100MG OR22825-250MG OR22825-500MG
APOSOR22825-100MGEA 239 EUR
APOSOR22825-100MG APOSOR22825-250MG APOSOR22825-500MG
Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00180984
CAS nummer: 18720-30-4