3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2286-100MG OR2286-500MG
APOSOR2286-100MGEA 117 EUR
APOSOR2286-100MG APOSOR2286-500MG
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09954475
CAS nummer: 695215-94-2