Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-tert-Butyl 4-ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-1,4-dicarboxylate
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 176 EUR
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₄INO₄
MW: 397.249 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952119
CAS nummer: 213013-98-0