4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 4-(4-methoxyanilino)tetrahydropyridine-1-carboxylate
OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 87.6 EUR
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02102341
CAS nummer: 306934-84-9