3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-3,5-dimethylisoxazole, 4-Cyano-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
OR22975-250MG OR22975-1G OR22975-5G
APOSOR22975-250MGEA 65.8 EUR
APOSOR22975-250MG APOSOR22975-1G APOSOR22975-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122.125 g/mol
Smeltpunt: 43…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681974
CAS nummer: 31301-46-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III