3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (2,5-Dimethylfur-3-yl)methylamine
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 431 EUR
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Formule: C₇H₁₁NO
Kookpunt: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677701
CAS nummer: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III