5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23041-1G OR23041-5G OR23041-25G
APOSOR23041-1GEA 76 EUR
APOSOR23041-1G APOSOR23041-5G APOSOR23041-25G
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formule: C₁₄H₁₀BrNO₂S
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086087
CAS nummer: 118757-11-2