Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23102-1G OR23102-250MG OR23102-500MG
APOSOR23102-1GEA 185 EUR
APOSOR23102-1G APOSOR23102-250MG APOSOR23102-500MG
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677707
CAS nummer: 10314-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II