[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 95 EUR
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₁NS
Smeltpunt: 76…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682030
CAS nummer: 203436-48-0
UN: 3259
ADR: 8,III