(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23185-1G OR23185-250MG
APOSOR23185-1GEA 73 EUR
APOSOR23185-1G APOSOR23185-250MG
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Kookpunt: 114…116 °C (0,05 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682009
CAS nummer: 40987-24-4