5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR23193-1G
OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA
132
EUR
APOSOR23193-1G
APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Formule:
C₉H₆INO MW: 271.055 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02681898 CAS nummer: 160377-48-0 |