(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23248-1G OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA 89.2 EUR
APOSOR23248-1G APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltpunt: 88…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682046
CAS nummer: 153863-35-5