4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23262-1G OR23262-250MG
APOSOR23262-1GEA 138 EUR
APOSOR23262-1G APOSOR23262-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrN₂S
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052102
CAS nummer: 163798-92-3