6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23277-1G OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA 701 EUR
APOSOR23277-1G APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Formule: C₁₀H₁₄N₄O₂
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407297
CAS nummer: 388088-71-9