2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23283-1G OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA 182 EUR
APOSOR23283-1G APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₀H₆ClNOS
Smeltpunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02681968
CAS nummer: 36094-04-9
UN: 3261
ADR: 8,III