4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 222 EUR
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681936
CAS nummer: 220461-83-6
UN: 3261
ADR: 8,III