4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 58.4 EUR
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₇ClN₂O₂S
MW: 242.682 g/mol
Smeltpunt: 108…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681937
CAS nummer: 18336-39-5
UN: 3261
ADR: 8 III