1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 184 EUR
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Smeltpunt: 77…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681940
CAS nummer: 368869-85-6
UN: 1759
ADR: 8,III