3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 48.3 EUR
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03086121
CAS nummer: 91182-77-3
UN: 3261
ADR: 8,III