3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23346-250MG OR23346-1G
APOSOR23346-250MGEA 146 EUR
APOSOR23346-250MG APOSOR23346-1G
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₃S
Smeltpunt: 224…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126302
CAS nummer: 263385-59-7