1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR23350-1G OR23350-250MG
APOSOR23350-1GEA 217 EUR
APOSOR23350-1G APOSOR23350-250MG
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₁₀BrN
Smeltpunt: 47…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086141
CAS nummer: 112596-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III