3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23356-1G OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA 225 EUR
APOSOR23356-1G APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086144
CAS nummer: 107073-28-9