2-(4-Morpholino)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Morpholinobenzoic acid
OR23383-1G OR23383-25G OR23383-5G
APOSOR23383-1GEA 87.6 EUR
APOSOR23383-1G APOSOR23383-25G APOSOR23383-5G
2-(4-Morpholino)benzoic acid
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207.226 g/mol
Smeltpunt: 151…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00527976
CAS nummer: 42106-48-9