1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR23575-10G OR23575-1G OR23575-5G
APOSOR23575-10GEA 436 EUR
APOSOR23575-10G APOSOR23575-1G APOSOR23575-5G
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
Formule: C₆H₁₀N₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135059
CAS nummer: 16085-50-0