2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23652-1G OR23652-250MG
APOSOR23652-1GEA 488 EUR
APOSOR23652-1G APOSOR23652-250MG
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formule: C₁₁H₈BrClN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00113279
CAS nummer: 448224-88-2