2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 58.4 EUR
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formule: C₇H₅ClO₃·xH₂O
MW: 172.57 g/mol (anhy)
Smeltpunt: 207…209 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798116
CAS nummer: 440123-65-9