1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 49.7 EUR
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 209…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566260
CAS nummer: 187998-35-2