1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, tert-Butyl [2-(3-carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]carbamate
OR2409-1G OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA 437 EUR
APOSOR2409-1G APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Formule: C₁₉H₂₄N₂O₄
MW: 344.405 g/mol
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01567245
CAS nummer: 306936-27-6
UN: 3261
ADR: 8 III