2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24109-10G OR24109-1G OR24109-250MG
APOSOR24109-10GEA 520 EUR
APOSOR24109-10G APOSOR24109-1G APOSOR24109-250MG
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278445
CAS nummer: 76254-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III