5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24172-1MG OR24172-5MG OR24172-10MG OR24172-50MG OR24172-100MG
APOSOR24172-1MGEA 92.1 EUR
APOSOR24172-1MG APOSOR24172-5MG APOSOR24172-10MG APOSOR24172-50MG APOSOR24172-100MG
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Formule: C₆H₈ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00121970
CAS nummer: 590410-59-6