2,4-Dichlorophenylhydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 139 EUR
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044514
CAS nummer: 13123-92-7