Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2426-1G OR2426-250MG OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA 382 EUR
APOSOR2426-1G APOSOR2426-250MG APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO₃S
MW: 318.176 g/mol
Smeltpunt: 150…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816792
CAS nummer: 262856-01-9