Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 26.3 EUR
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068163
CAS nummer: 175137-03-8