2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24335-1G OR24335-250MG
APOSOR24335-1GEA 184 EUR
APOSOR24335-1G APOSOR24335-250MG
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Formule: C₁₃H₁₁N₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00110570
CAS nummer: 175137-24-3