Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24339-1G OR24339-5G
APOSOR24339-1GEA 36.6 EUR
APOSOR24339-1G APOSOR24339-5G
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
Kookpunt: 62…68 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01763641
CAS nummer: 28686-90-0