Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24340-1G OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA 73 EUR
APOSOR24340-1G APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052079
CAS nummer: 127957-83-9