5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-5-chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine
OR24348-100MG OR24348-250MG OR24348-500MG
APOSOR24348-100MGEA 187 EUR
APOSOR24348-100MG APOSOR24348-250MG APOSOR24348-500MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClN₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00206489
CAS nummer: 680210-93-9