Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-{[3-(Methoxycarbonyl)thiophen-2-yl]carbamoyl}benzyl chloride, Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}-3-thenoate
OR24396-100MG OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA 57 EUR
APOSOR24396-100MG APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂ClNO₃S
MW: 309.768 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728793
CAS nummer: 648859-85-2
UN: 3261
ADR: 8 III