1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR24928-10G OR24928-25G OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA 58.4 EUR
APOSOR24928-10G APOSOR24928-25G APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Formule: C₈H₁₇NO
Kookpunt: 94…95 °C (0,5 mm Hg)
Dichtheid: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023781
CAS nummer: 104-58-5