1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carboxy-1-methylpiperidine hydrochloride
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 22 EUR
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Smeltpunt: 203…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570459
CAS nummer: 25271-35-6