3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2499-1G OR2499-50MG OR2499-250MG OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA 658 EUR
APOSOR2499-1G APOSOR2499-50MG APOSOR2499-250MG APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05862615
CAS nummer: 896516-75-9