2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25042-1G OR25042-250MG OR25042-5G
APOSOR25042-1GEA 107 EUR
APOSOR25042-1G APOSOR25042-250MG APOSOR25042-5G
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067998
CAS nummer: 32083-27-5