5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-250MGEA 120 EUR
APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068000
CAS nummer: 175137-49-2