3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25090-1G OR25090-5G
APOSOR25090-1GEA 87.6 EUR
APOSOR25090-1G APOSOR25090-5G
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067880
CAS nummer: 32083-61-7