3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25138-1G OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA 155 EUR
APOSOR25138-1G APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₄S₂
Smeltpunt: 163…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067913
CAS nummer: 175201-59-9